Objektträgerkasten, PS
Grau, PS, 25, 120×96×35 mm
Katalognr. BRND475800
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Graue Objektträgerboxen aus Polystyrol.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:25
- Farbe:Grau
- Material:PS
- Seq:001
- B×T×H:120×96×35 mm