Methyloleat, technical
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methyloleat, technical
Katalognr. ACRO414645000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 67762-38-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
- CAS Nummer:67762-38-3
- Formel:C₁₉H₃₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009578
- Molekulargewicht:296.49 g/mol
- Merck-Index:12,06965
- Siedepunkt:186 °C (9 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–20 °C
- Dichte:0,87 g/cm³
- Blitz Pt:170 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-992-5
Dokumente
ACRO41464 sds_ACRO41464
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear yellow to amber Viscous liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥55 %
- HPLC:≥98.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g