AuftragsverfolgungKontakt
Methyloleat, technical
Methyloleat, technical
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ACRO414640010
Methyloleat, technical
Katalognr. ACRO414640010
CAS Nummer:  67762-38-3
Methyloleat, technical
Methyloleat, technical
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  67762-38-3
Preis
SFr. 68.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
  • CAS Nummer:67762-38-3
  • Formel:C₁₉H₃₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009578
  • Molekulargewicht:296.49 g/mol
  • Merck-Index:12,06965
  • Siedepunkt:186 °C (9 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–20 °C
  • Dichte:0,87 g/cm³
  • Blitz Pt:170 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:203-992-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear yellow to amber Viscous liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥55 %
  • HPLC:
    ≥98.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg