Färbetrog
, Färbetrog, transparent, 83×101×70 mm
Katalognr. BRND474300
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP, transparent.
Der Trog wird mit zwei Deckeln geliefert: einem zum Schutz vor Verdunstung bei Nichtgebrauch und einem mit Griffschlitz für einfacheres Färben.
PP-Tablett mit umklappbarem Griff für 20 Objektträger. Der dicht schließende Deckel schützt vor Verdunstung.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen: Trog und Schale (Einsatz) müssen separat bestellt werden.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
- Bezeichnung:Färbetrog, transparent
- B×T×H:83×101×70 mm