AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat 98%
Glasflasche, 25 g
Katalognr. ACRO414180250
Methyldimethoxyacetat 98%
Katalognr. ACRO414180250
CAS Nummer:  89-91-8
Methyldimethoxyacetat 98%
Methyldimethoxyacetat 98%
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  89-91-8
Preis
SFr. 143.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  • CAS Nummer:89-91-8
  • Formel:C₅H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00008484
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:160…163 °C (760 mmHg)
  • Dichte:1,09 g/cm³
  • Blitz Pt:63 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:201-950-0
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g