Pyknometer, justiert, BLAUBRAND®
10 ml
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac
- Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
- Individual certificate included
- Reference temperature: 20 °C
Pyknometer werden individuell justiert. Das tatsächliche Volumen ist auf dem Pyknometerkörper dauerhaft eingraviert. Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Volumen (nom.):10 ml
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



