Linolsäure 60% tech.
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
- CAS Nummer:60-33-3
- Formel:C₁₈H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00064241
- Molekulargewicht:280.45 g/mol
- Siedepunkt:229…230 °C (16 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–5 °C
- Dichte:0,9 g/cm³
- Blitz Pt:>112 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-470-9
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≤3 % C18 (sat.)
- Acid value:195 to 205 mg KOH/g
- Iodine value:130 to 148 g I2/100 g
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g