Lanthan(III)oxid 91%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Lanthan(III)oxid 91%
Katalognr. ACRO413022500
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1312-81-8
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1312-81-8
- Formel:La₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00011071
- Molekulargewicht:325.81 g/mol
- Siedepunkt:4200 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:2315 °C
- Dichte:6,51 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-200-5
Dokumente
ACRO41302
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light grey Powder
- Assay:≥89 %
- Melting point:170 to 175 °C
- GC:≥96.0 %
- Titration with NaOH:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



