Lanolin, wasserfrei USP
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Lanolin, wasserfrei USP
Katalognr. ACRO413005000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 8006-54-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wool fat
- CAS Nummer:8006-54-0
- MDL-Nummer:MFCD00081740
- Merck-Index:12,05371
- Schmelzender Platingehalt:38…40 °C
- Dichte:0,932 to 0.945 g/cm³ (15 °C)
- Blitz Pt:209 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-348-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerACRO41300
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ACRO413005000_TDS_EN
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Yellow Wax
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:38 to 44 °C
- Water:≤0.25 %
- Additional info:Water-soluble acids and alkalies: passes test
- Antioxidant:≤0.02 % (BHT)
- Residue after ignition:≤0.1 %
- Acidity:≤2.0 ml (ml 0.1 N NaOH)
- Alkalinity:Passes test
- Chloride (Cl):≤0.035 %
- Iodine value:18 to 36
- Ammonia (NH3):Passes test
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g