Messkolben, Klasse B
1000 ml, 24/29, 0,8 ± ml
Codice catalogo 612-4081
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend, mit Stopfen aus PP.
- Justiert auf 'In'
- Mit blau gedruckter Ringmarke und Beschriftung
- Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
- Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. +60 °C empfohlen
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Weithals.
Specifiche
- NS:24/29
- Kapazität:1000 ml
- Toleranz:0,8 ± ml