Messkolben, Klasse B
250 ml, 19/26, 0,3 ± ml
Katalognr. 612-4079
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend, mit Stopfen aus PP.
- Justiert auf 'In'
- Mit blau gedruckter Ringmarke und Beschriftung
- Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
- Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. +60 °C empfohlen
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Weithals.
Dokumente
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktliteratur
BRND36020_TDS_EN BRND36028_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- NS:19/26
- Kapazität:250 ml
- Toleranz:0,3 ± ml