Messkolben, Klasse B
100 ml, 14/23, 0,2 ± ml
Katalognr. 612-4078
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend, mit Stopfen aus PP.
- Justiert auf 'In'
- Mit blau gedruckter Ringmarke und Beschriftung
- Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze
- Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. +60 °C empfohlen
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Weithals.
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Product Literature
BRND36020_TDS_EN BRND36028_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- NS:14/23
- Kapazität:100 ml
- Toleranz:0,2 ± ml