AuftragsverfolgungKontakt
Dextrin
Dextrin
Kst.-Flasche, 500 g
Dextrin
Katalognr. ACRO406285000
CAS Nummer:  9004-53-9
Dextrin
Dextrin
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  9004-53-9
Preis
SFr. 105.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Dextrin
  • CAS Nummer:9004-53-9
  • Formel:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL-Nummer:MFCD00081554
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02971
  • Dichte:1,45 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-675-4
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Sulfated ash:
    ≤0.5 %
  • Titration with HClO4:
    ≥96.0 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g
Technische Daten