Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchverbinder, gerade

Schlauchverbinder, gerade

57 mm, 9 - 13 mm
Catalog # 229-3173
Supplier:   Brand
Schlauchverbinder, gerade
Catalog # 229-3173
Supplier:  Brand
Schlauchverbinder, gerade
Schlauchverbinder, gerade

57 mm, 9 - 13 mm

Price
SFr. 21.70
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PP, transparent, mit konischen Enden.

  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit

For tubes with varying diameters.

Specifications
  • Schlauch Innen-Ø:
    9 - 13 mm
  • Länge:
    57 mm
  • Seq:
    03