Schlauchverbinder, gerade
73 mm, 12 - 14/18 - 20,5 mm
Katalognr. 229-3242
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP oder HDPE, durchscheinend.
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Schlauchverbinder aus PP bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit
- Schlauchverbinder aus HDPE bieten eine gute Temperaturbeständigkeit
Mit konischen Enden. Zur Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Technische Daten
- Schlauch Innen-Ø:12 - 14/18 - 20,5 mm
- Länge:73 mm



