Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchverbinder, gerade | Avantor

Schlauchverbinder, gerade

110 mm, 5 - 17 mm
Katalognr. 229-3176
Anbieter:   Brand
Schlauchverbinder, gerade
Katalognr. 229-3176
Anbieter:  Brand
Schlauchverbinder, gerade
Schlauchverbinder, gerade

110 mm, 5 - 17 mm

Preis
SFr. 39.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PP, transparent, mit konischen Enden.

  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit

For tubes with varying diameters.

Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    5 - 17 mm
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    04