Trichterhalter
2 Trichter
Katalognr. 241-0344
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß.
Zur Aufnahme von 1 bzw. 2 Trichtern mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm. Einfache Montage an Stativstäben mit Außendurchmesser 8 bis 12 mm mittels Quetschverschraubung.
Technische Daten
- Für:2 Trichter
- Cat. No.:241-0344