Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen für Normschliffe | Avantor
Stopfen für Normschliffe
34/35
Katalognr. 217-9172
Anbieter:   Brand
Stopfen für Normschliffe
Katalognr. 217-9172
Anbieter:  Brand
Stopfen für Normschliffe
Stopfen für Normschliffe
34/35
Preis
SFr. 3.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP oder LDPE, hohl, mit Dichtringen und Vierkant- bzw. Achtkantgriffscheibe.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar (121 °C)
  • Dichtringe für festen und dichten Sitz
  • Vierkantgriff (bis NS 29/32, PP) oder Achtkantgriff (NS 34/35 und größer, PE-LD) zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens
Technische Daten
  • NS:
    34/35
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..