AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen für Normschliffe
Stopfen für Normschliffe
24/29
Catalog # 217-9268
Supplier:   Brand
Stopfen für Normschliffe
Catalog # 217-9268
Supplier:  Brand
Stopfen für Normschliffe
Stopfen für Normschliffe
24/29
Price
SFr. 2.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP oder LDPE, hohl, mit Dichtringen und Vierkant- bzw. Achtkantgriffscheibe.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar (121 °C)
  • Dichtringe für festen und dichten Sitz
  • Vierkantgriff (bis NS 29/32, PP) oder Achtkantgriff (NS 34/35 und größer, PE-LD) zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens
Specifications
  • NS:
    24/29