Stopfen für Normschliffe
19/26
Catalog # 217-9266
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP oder LDPE, hohl, mit Dichtringen und Vierkant- bzw. Achtkantgriffscheibe.
- Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar (121 °C)
- Dichtringe für festen und dichten Sitz
- Vierkantgriff (bis NS 29/32, PP) oder Achtkantgriff (NS 34/35 und größer, PE-LD) zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens
Specifications
- NS:19/26