Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE
Hantelförmig, 54 mm
Katalognr. BRND137935
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Ausgezeichnete Zentrierung, kleine, kompakte Oberfläche, Rührer erzeugen hohe Turbulenz selbst bei niedrigen Drehzahlen.
Technische Daten
- Typ:Hantelförmig
- Länge:54 mm
- Seq:02