Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE | Avantor
Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE
Hantelförmig, 37 mm
Katalognr. BRND137930
Anbieter:   Brand
Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE
Katalognr. BRND137930
Anbieter:  Brand
Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE
Magnetrührstäbe, doppelseitig, PTFE
Hantelförmig, 37 mm
Preis
307.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Ausgezeichnete Zentrierung, kleine, kompakte Oberfläche, Rührer erzeugen hohe Turbulenz selbst bei niedrigen Drehzahlen.
Technische Daten
  • Typ:
    Hantelförmig
  • Länge:
    37 mm
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.