AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor
Rührstäbe
Rührstab, mit runden Enden, mit Stahlkern, PTFE, 6 mm, 200 mm
Katalognr. BRND136315
Anbieter:   Brand
Rührstäbe
Katalognr. BRND136315
Anbieter:  Brand
Rührstäbe
Rührstäbe
Rührstab, mit runden Enden, mit Stahlkern, PTFE, 6 mm, 200 mm
Preis
SFr. 23.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring rods.
Technische Daten
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstab, mit runden Enden, mit Stahlkern
  • Länge:
    200 mm
  • Material:
    PTFE