Rührstäbe, PTFE
Rührstab, mit spatelförmigen Enden, PTFE, 8 mm, 200 mm
Katalognr. BRND136215
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ø:8 mm
- Bezeichnung:Rührstab, mit spatelförmigen Enden
- Länge:200 mm
- Material:PTFE
- Seq:001