Pelargonsäure 97%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
- CAS Nummer:112-05-0
- Formel:C₉H₁₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004433
- Molekulargewicht:158.24 g/mol
- Merck-Index:12,07198
- Siedepunkt:254 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:12,5 °C
- Dichte:0,9 g/cm³
- Blitz Pt:114 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-931-2
- ADR:8,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



