Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pelargonsäure 97% | Avantor

Pelargonsäure 97%

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ACRO356240010
Reizend
Pelargonsäure 97%
Katalognr. ACRO356240010
CAS Nummer:  112-05-0
Pelargonsäure 97%
Pelargonsäure 97%

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  112-05-0
Preis
78.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Nonanoic acid, Pelargonic Acid
  • CAS Nummer:112-05-0
  • Formel:C₉H₁₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004433
  • Molekulargewicht:158.24 g/mol
  • Merck-Index:12,07198
  • Siedepunkt:254 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:12,5 °C
  • Dichte:0,9 g/cm³
  • Blitz Pt:114 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-931-2
  • ADR:8,III

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥96.0 %

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.