Probengefäße für Technicon® Analyser
For Technicon®-Analyser, 1,5 ml, 22,7 mm, 15 mm, Beutel mit 1000
Katalognr. BRND115015
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, klar
Technische Daten
- Ext.Ø:15 mm
- Verpackt:Beutel mit 1000
- Kapazität:1,5 ml
- Bezeichnung:For Technicon®-Analyser
- Höhe:22,7 mm
- Seq:01