AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
9×9, Kryoröhrchen 3, 4 und 5 ml mit Außengewinde, 132×132×95 mm
Katalognr. 479-1233
Anbieter:   Brand
Kryoboxen
Katalognr. 479-1233
Anbieter:  Brand
Kryoboxen
Kryoboxen
9×9, Kryoröhrchen 3, 4 und 5 ml mit Außengewinde, 132×132×95 mm
Preis
143.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PC. Durch den transparenten Deckel kann der Benutzer den Inhalt der Boxen erkennen.
  • Einsatzbereich −196 bis +121 °C (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff)
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285
  • Stapelbar
Deckel ist in Quadrate eingeteilt (nummeriert von 1 bis 81 bzw. von 1 bis 100). Die Oberfläche kann zur besseren Identifikation beschriftet werden.
Technische Daten
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    Kryoröhrchen 3, 4 und 5 ml mit Außengewinde
  • Außen B×T×H:
    132×132×95 mm