Probenröhrchen
100 mm, 16 mm, Universal, max. 2000×g
Katalognr. 212-1744
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
- Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
Ordering information: Fitting stoppers must be ordered separately.
Technische Daten
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Universal, max. 2000×g
- Länge:100 mm
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 212-1742Griffstopfen, LDPE, für Ø 16 mm RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - SFr. 36.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 212-1743Griffstopfen, LDPE, für Ø 12 mm RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - SFr. 35.60