Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 500 g
  ACRO350415000
 
 
Bariumperoxid 95%
  ACRO350415000
 :  1304-29-6
Bariumperoxid 95%
Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 500 g

 :  1304-29-6
 
SFr. 123.00
   
1 * 500 g
 
  •  :1304-29-6
  •  :BaO₂
  •  :MFCD00003454
  •  :169.33 g/mol
  •  :12,01018
  •  :450 °C
  •  :4,96 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-128-4
  •  :1449
  •  :5.1,II
 

 

  • Appearance:
    Beige Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥94 %

 

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g