Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 25 g
Katalognr. ACRO350410250
Reizend
Oxidierend
Bariumperoxid 95%
Katalognr. ACRO350410250
CAS Nummer:  1304-29-6
Bariumperoxid 95%
Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 25 g

CAS Nummer:  1304-29-6
Preis
30.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1304-29-6
  • Formel:BaO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003454
  • Molekulargewicht:169.33 g/mol
  • Merck-Index:12,01018
  • Schmelzender Platingehalt:450 °C
  • Dichte:4,96 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-128-4
  • UN:1449
  • ADR:5.1,II
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Beige Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥94 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    25 g

Technische Daten