Benzophenonoxim 98%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:574-66-3
- Formel:C₁₃H₁₁NO
- MDL-Nummer:MFCD00051461
- Molekulargewicht:197.24 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:140…144 °C
- Lagertemperatur:Gefrierschrank
- EINECS:209-373-6
Dokumente
ACRO34233
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:140 to 144 °C
- HPLC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g