AuftragsverfolgungKontakt
Benzophenonoxim 98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Catalog # 342330050.
Irritant
Corrosive
Benzophenonoxim 98%
Catalog # 342330050.
CAS Number:  574-66-3
Benzophenonoxim 98%
Benzophenonoxim 98%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Number:  574-66-3
Price
SFr. 34.50
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:574-66-3
  • Formula:C₁₃H₁₁NO
  • MDL Number:MFCD00051461
  • Molecular Weight:197.24 g/mol
  • Melting Pt:140…144 °C
  • Storage Temperature:Gefrierschrank
  • EINECS:209-373-6
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    140 to 144 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
Specifications