(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Glasflasche, 500 mg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Katalognr. ACRO331725000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 23953-00-6
Direkt zu
Product Details & Documents
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Synonyme: (S)-2-Methoxypropanoic acid
- CAS Nummer:23953-00-6
- Formel:C₄H₈O₃
- MDL-Nummer:MFCD01632589
- Molekulargewicht:104.105 g/mol
- Siedepunkt:99 °C (20 mmHg)
- Blitz Pt:87 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3265
- ADR:8,III
Dokumente
ACRO33172
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:-70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mg