AuftragsverfolgungKontakt
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Glasflasche, 2,5 g
  ACRO331720025
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
  ACRO331720025
 :  23953-00-6
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Glasflasche, 2,5 g
 :  23953-00-6
SFr. 436.00
1 * 2,5 g
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
 :  (S)-2-Methoxypropanoic acid
  •  :23953-00-6
  •  :C₄H₈O₃
  •  :MFCD01632589
  •  :104.105 g/mol
  •  :99 °C (20 mmHg)
  •  :87 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :3265
  •  :8,III
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    -70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 g