Schläuche, PTFE
12,0 mm, 1,00 mm, 14,0 mm
Katalognr. 228-4109
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Dokumente
BOHLS1810-48_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:14,0 mm
- Schlauch Innen-Ø:12,0 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:23