AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
1,40 mm, 0,40 mm, 2,20 mm
  228-0739
 :   Bohlender
Schläuche, PTFE
  228-0739
 :  Bohlender
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
1,40 mm, 0,40 mm, 2,20 mm
SFr. 7.30
1 * 1 m
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
  • Schlauch Außen-Ø:
    2,20 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,40 mm
  • Wandstärke:
    0,40 mm
  • Seq:
    13