Schläuche, PTFE
0,30 mm, 0,65 mm, 1,60 mm
Katalognr. 228-0734
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:1,60 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,30 mm
- Wandstärke:0,65 mm
- Seq:04