Schläuche, PTFE
0,30 mm, 0,15 mm, 0,60 mm
Catalog # 228-0733
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:0,60 mm
- Schlauch Innen-Ø:0,30 mm
- Wandstärke:0,15 mm
- Seq:03