AuftragsverfolgungKontakt
Faltenbälge | Avantor
Faltenbälge
24/29 NS, 124 mm, 24/29 NS
Katalognr. BOHLH906-06
Anbieter:   Bohlender
Faltenbälge
Katalognr. BOHLH906-06
Anbieter:  Bohlender
Faltenbälge
Faltenbälge
24/29 NS, 124 mm, 24/29 NS
Preis
SFr. 97.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
  • Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz
Technische Daten
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    124 mm