AuftragsverfolgungKontakt
Faltenbälge | Avantor
Faltenbälge
19/26 NS, 105 mm, 19/26 NS
Katalognr. BOHLH906-04
Anbieter:   Bohlender
Faltenbälge
Katalognr. BOHLH906-04
Anbieter:  Bohlender
Faltenbälge
Faltenbälge
19/26 NS, 105 mm, 19/26 NS
Preis
SFr. 78.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
  • Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz
Technische Daten
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Seq:
    02
  • Gesamtlänge:
    105 mm