AuftragsverfolgungKontakt
Faltenbälge
14/23 NS, 90 mm, 14/23 NS
  BOHLH906-02
 :   Bohlender
Faltenbälge
  BOHLH906-02
 :  Bohlender
Faltenbälge
Faltenbälge
14/23 NS, 90 mm, 14/23 NS
SFr. 77.50
1 * 1 ST
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
  • Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    90 mm