Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Multiple distributors for bottles, BOLA | Avantor

Multiple distributors for bottles, BOLA

2 × max. 8,5 mm, 2 × GL 14
Katalognr. BOHLD612-08
Anbieter:   Bohlender
Multiple distributors for bottles, BOLA
Katalognr. BOHLD612-08
Anbieter:  Bohlender
Multiple distributors for bottles, BOLA
Multiple distributors for bottles, BOLA

2 × max. 8,5 mm, 2 × GL 14

Preis
115.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Green screw cap, made of PP, for GL 45 threaded bottles and distributor body made of PP.

  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from 0 to +110 °C
  • Suitable for vacuum applications

For the removal or filling of aggressive or pure liquids. For the connection of hoses, tubes and probes into vessels. Hoses with a maximum external diameter of  8,5 mm can be inserted through the necks.

Technische Daten
  • Rohr A-Ø:
    2 × max. 8,5 mm
  • Hals:
    2 × GL 14
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..