AuftragsverfolgungKontakt
Sterilisation Boxes for Pipettes | Avantor
Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 372 mm, 65×380 mm
Katalognr. 612-1622
Anbieter:   BOCHEM
Sterilisation Boxes for Pipettes
Katalognr. 612-1622
Anbieter:  BOCHEM
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Round Base, for Pipettes up to 372 mm, 65×380 mm
Preis
SFr. 156.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Rotating the lid opens or closes the box
  • Sterilisable up to 205 °C
  • Sturdy
Round sterilising pipette cans with silicone covered bottom and lid.
Technische Daten
  • Ø×L:
    65×380 mm
  • Bezeichnung:
    Round Base, for Pipettes up to 372 mm