AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel
Tiegel
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
Katalognr. BOCH8882
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8882
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
30 ml, 40×35 mm, 1,0 mm
Preis
58.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    40×35 mm
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    22
  • Stärke:
    1,0 mm