AuftragsverfolgungKontakt
Apothekenschaufeln
2000 ml, 450 mm, 160 mm
Katalognr. BOCH8813
Anbieter:   BOCHEM
Apothekenschaufeln
Katalognr. BOCH8813
Anbieter:  BOCHEM
Apothekenschaufeln
Apothekenschaufeln
2000 ml, 450 mm, 160 mm
Preis
SFr. 375.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Technische Daten
  • Ø:
    160 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    05