AuftragsverfolgungKontakt
Apothekenschaufeln
Apothekenschaufeln
500 ml, 350 mm, 102 mm
N° de catalogue 231-0205
Fournisseur:   BOCHEM
Apothekenschaufeln
N° de catalogue 231-0205
Fournisseur:  BOCHEM
Apothekenschaufeln
Apothekenschaufeln
500 ml, 350 mm, 102 mm
Prix
SFr. 182.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Spécifications
  • Ø:
    102 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    03