AuftragsverfolgungKontakt
Apothekenschaufeln | Avantor
Apothekenschaufeln
250 ml, 310 mm, 82 mm
Katalognr. BOCH8810
Anbieter:   BOCHEM
Apothekenschaufeln
Katalognr. BOCH8810
Anbieter:  BOCHEM
Apothekenschaufeln
Apothekenschaufeln
250 ml, 310 mm, 82 mm
Preis
SFr. 169.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Technische Daten
  • Ø:
    82 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Länge:
    310 mm
  • Seq:
    02