AuftragsverfolgungKontakt
Schöpfkellen | Avantor
Schöpfkellen
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Katalognr. 231-1106
Anbieter:   BOCHEM
Schöpfkellen
Katalognr. 231-1106
Anbieter:  BOCHEM
Schöpfkellen
Schöpfkellen
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Preis
SFr. 160.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
  • Mit flachem Griff
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Technische Daten
  • Ø:
    180 mm
  • Kapazität:
    1400 ml
  • Länge:
    350 mm