Schöpfkellen
90 ml, 185 mm, 70 mm
Katalognr. 231-1101
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
- Mit flachem Griff
- Korrosionsbeständig
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Technische Daten
- Ø:70 mm
- Kapazität:90 ml
- Länge:185 mm